Tisk…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303406-1G PC303406-250MG
APOSPC303406-1GEA 27780 CZK
APOSPC303406-1G APOSPC303406-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
MW: 187.574 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640060
CAS číslo: 2415751-66-3