Tisk…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303405-1G PC303405-250MG
APOSPC303405-1GEA 26420 CZK
APOSPC303405-1G APOSPC303405-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₆ClF₂NO
MW: 205.589 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640059
CAS číslo: 2415751-80-1