Tisk…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303403-1G PC303403-250MG
APOSPC303403-1GEA 36370 CZK
APOSPC303403-1G APOSPC303403-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₈ClF₂N
MW: 191.606 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640057
CAS číslo: 2415751-58-3