3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303400-1G
PC303400-5G
APOSPC303400-1GEA
2200
CZK
APOSPC303400-1G
APOSPC303400-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile
Vzorec:
C₉H₈FN MW: 149,165 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28794310 CAS číslo: 1806330-91-5 |