Tisk…
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303399-1G PC303399-5G
APOSPC303399-1GEA 4860 CZK
APOSPC303399-1G APOSPC303399-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₀BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28794354
CAS číslo: 1806352-21-5