Tisk…
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303397-1G PC303397-5G
APOSPC303397-1GEA 1740 CZK
APOSPC303397-1G APOSPC303397-5G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640056
CAS číslo: 2383927-14-6