4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303396-10G
PC303396-1G
PC303396-5G
PC303396-25G
APOSPC303396-10GEA
41330
CZK
APOSPC303396-10G
APOSPC303396-1G
APOSPC303396-5G
APOSPC303396-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec:
C₁₀H₈ClF₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18393944 CAS číslo: 1261861-70-4 |