4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC303395-10G
PC303395-1G
PC303395-5G
PC303395-25G
APOSPC303395-10GEA
10250
CZK
APOSPC303395-10G
APOSPC303395-1G
APOSPC303395-5G
APOSPC303395-25G
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆ClF₃O MW: 222,592 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13194258 CAS číslo: 86520-34-5 |