4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303391-1G
PC303391-250MG
APOSPC303391-1GEA
19410
CZK
APOSPC303391-1G
APOSPC303391-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec:
C₇H₃BrClF₃O₂ MW: 291.45 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22419064 CAS číslo: 1824642-82-1 |