Tisk…
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303390-1G PC303390-250MG
APOSPC303390-1GEA 25460 CZK
APOSPC303390-1G APOSPC303390-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrCl₂F₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31916398
CAS číslo: 2384019-85-4
UN: 1760
ADR: 8,III