Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303388-1G PC303388-5G
APOSPC303388-1GEA 12240 CZK
APOSPC303388-1G APOSPC303388-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27927223
CAS číslo: 669080-88-0