2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303387-1G
PC303387-250MG
APOSPC303387-1GEA
18190
CZK
APOSPC303387-1G
APOSPC303387-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₉H₇BrF₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31916396 CAS číslo: 2091670-09-4 |