Tisk…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303385-1G PC303385-250MG
APOSPC303385-1GEA 19410 CZK
APOSPC303385-1G APOSPC303385-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640051
CAS číslo: 2383817-73-8