Tisk…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303383-1G PC303383-250MG
APOSPC303383-1GEA 17200 CZK
APOSPC303383-1G APOSPC303383-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
MW: 193,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28798408
CAS číslo: 1509586-85-9