Tisk…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303380-1G PC303380-250MG
APOSPC303380-1GEA 12900 CZK
APOSPC303380-1G APOSPC303380-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31916393
CAS číslo: 2387070-56-4