2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303379-1G
PC303379-250MG
APOSPC303379-1GEA
26420
CZK
APOSPC303379-1G
APOSPC303379-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec:
C₁₀H₈F₄O₂ MW: 236.163 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32640050 CAS číslo: 2383659-72-9 |