Tisk…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303378-1G PC303378-250MG
APOSPC303378-1GEA 21490 CZK
APOSPC303378-1G APOSPC303378-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640049
CAS číslo: 2386895-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III