Tisk…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303374-1G PC303374-5G
APOSPC303374-1GEA 9920 CZK
APOSPC303374-1G APOSPC303374-5G
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31916391
CAS číslo: 2387220-05-3