Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303373-1G PC303373-5G
APOSPC303373-1GEA 4630 CZK
APOSPC303373-1G APOSPC303373-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640048
CAS číslo: 1703955-84-3