Tisk…
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303372-1G PC303372-5G
APOSPC303372-1GEA 9660 CZK
APOSPC303372-1G APOSPC303372-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₈Cl₂FNO
MW: 224,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30726940
CAS číslo: 2149590-99-6