Tisk…
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303371-1G PC303371-5G
APOSPC303371-1GEA 9660 CZK
APOSPC303371-1G APOSPC303371-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇Cl₂FO₃
MW: 253,054 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30726939
CAS číslo: 2149589-78-4