Tisk…
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303369-1G PC303369-5G PC303369-25G
APOSPC303369-1GEA 6910 CZK
APOSPC303369-1G APOSPC303369-5G APOSPC303369-25G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrCl₂FO
MW: 287,941 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30726938
CAS číslo: 2149602-14-0