Tisk…
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303367-5G PC303367-1G
APOSPC303367-5GEA 26780 CZK
APOSPC303367-5G APOSPC303367-1G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30726936
CAS číslo: 2149599-01-7