Tisk…
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303366-1G PC303366-250MG
APOSPC303366-1GEA 14880 CZK
APOSPC303366-1G APOSPC303366-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₃BrF₆O₂
MW: 337,013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28727899
CAS číslo: 1805511-32-3