Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303365-1G PC303365-250MG
APOSPC303365-1GEA 12630 CZK
APOSPC303365-1G APOSPC303365-250MG
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432476
CAS číslo: 1263378-40-0