Tisk…
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303361-5G PC303361-1G
APOSPC303361-5GEA 11310 CZK
APOSPC303361-5G APOSPC303361-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,563 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28750484
CAS číslo: 1805526-09-3