Tisk…
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303359-1G PC303359-5G
APOSPC303359-1GEA 2200 CZK
APOSPC303359-1G APOSPC303359-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458696
CAS číslo: 924818-16-6