Tisk…
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303353-5G PC303353-1G PC303353-10G
APOSPC303353-5GEA 4270 CZK
APOSPC303353-5G APOSPC303353-1G APOSPC303353-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782052
CAS číslo: 695187-29-2