Tisk…
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303351-5G PC303351-1G
APOSPC303351-5GEA 24670 CZK
APOSPC303351-5G APOSPC303351-1G
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄Br₂F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28785127
CAS číslo: 84483-32-9