Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303350-5G PC303350-1G
APOSPC303350-5GEA 22450 CZK
APOSPC303350-5G APOSPC303350-1G
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄BrClF₃NO
MW: 290.465 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28734569
CAS číslo: 868406-81-9