Tisk…
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303349-5G PC303349-1G
APOSPC303349-5GEA 20830 CZK
APOSPC303349-5G APOSPC303349-1G
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₁₅H₇BrF₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30726935
CAS číslo: 2149590-94-1