2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303348-1G
PC303348-5G
APOSPC303348-1GEA
9660
CZK
APOSPC303348-1G
APOSPC303348-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Vzorec:
C₈H₉ClFN MW: 173.615 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21602108 CAS číslo: 1365968-65-5 |