Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303345-1G PC303345-5G
APOSPC303345-1GEA 7770 CZK
APOSPC303345-1G APOSPC303345-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602109
CAS číslo: 924626-79-9