Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303344-5G PC303344-1G
APOSPC303344-5GEA 24340 CZK
APOSPC303344-5G APOSPC303344-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28751763
CAS číslo: 1805524-46-2