2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC303342-5G
PC303342-1G
APOSPC303342-5GEA
11870
CZK
APOSPC303342-5G
APOSPC303342-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₆ClFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20658460 CAS číslo: 208165-96-2 |