Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303339-1G PC303339-5G
APOSPC303339-1GEA 8500 CZK
APOSPC303339-1G APOSPC303339-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClF
MW: 237,497 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24034366
CAS číslo: 1510609-23-0