Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303338-1G PC303338-5G
APOSPC303338-1GEA 8240 CZK
APOSPC303338-1G APOSPC303338-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈ClFO
MW: 174.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24034286
CAS číslo: 1536543-76-6