Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303337-1G PC303337-250MG
APOSPC303337-1GEA 24340 CZK
APOSPC303337-1G APOSPC303337-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO
MW: 172,584 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24034192
CAS číslo: 1503624-94-9