4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC303336-1G
PC303336-250MG
PC303336-5G
APOSPC303336-1GEA
17990
CZK
APOSPC303336-1G
APOSPC303336-250MG
APOSPC303336-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₅ClFN MW: 169.583 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16658721 CAS číslo: 1126424-34-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |