Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303331-1G PC303331-5G
APOSPC303331-1GEA 9000 CZK
APOSPC303331-1G APOSPC303331-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₉ClFN
MW: 173,615 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23712148
CAS číslo: 1427373-84-9