Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303328-5G PC303328-1G
APOSPC303328-5GEA 4140 CZK
APOSPC303328-5G APOSPC303328-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159.589 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09062485
CAS číslo: 116759-33-2