Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303327-5G PC303327-1G
APOSPC303327-5GEA 22780 CZK
APOSPC303327-5G APOSPC303327-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28751776
CAS číslo: 1807267-72-6