Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303325-1G PC303325-250MG
APOSPC303325-1GEA 8500 CZK
APOSPC303325-1G APOSPC303325-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20660427
CAS číslo: 177211-31-3