Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303324-1G PC303324-5G
APOSPC303324-1GEA 9000 CZK
APOSPC303324-1G APOSPC303324-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28752149
CAS číslo: 1805227-33-1