4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303323-1G
PC303323-5G
APOSPC303323-1GEA
8830
CZK
APOSPC303323-1G
APOSPC303323-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₇ClFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20483139 CAS číslo: 1242314-99-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |