Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303322-1G PC303322-5G
APOSPC303322-1GEA 8170 CZK
APOSPC303322-1G APOSPC303322-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClF
MW: 237.497 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28751990
CAS číslo: 1805042-29-8