Tisk…

4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC303320-5G PC303320-1G
APOSPC303320-5GEA 20440 CZK
APOSPC303320-5G APOSPC303320-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28751755
CAS číslo: 177211-30-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR