Tisk…
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303319-5G PC303319-1G
APOSPC303319-5GEA 37030 CZK
APOSPC303319-5G APOSPC303319-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18394893
CAS číslo: 1261439-98-8