Tisk…
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303318-5G PC303318-1G
APOSPC303318-5GEA 32040 CZK
APOSPC303318-5G APOSPC303318-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18379811
CAS číslo: 1261825-37-9