Tisk…
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303317-5G PC303317-1G
APOSPC303317-5GEA 27250 CZK
APOSPC303317-5G APOSPC303317-1G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid 98%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18395260
CAS číslo: 1261675-72-2